2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
413151-100G
SIAL413151-100GEA
77.8
EUR
SIAL413151-100G
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenon
Formel:
C₂₁H₂₆O₃ Molecular Weight: 326,44 g/mol |
MDL:
MFCD00027327 CAS-Nummer: 1843-05-6 EINECS: 217-421-2 |