Dioctylphenylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Di-n-octyl phenylphosphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
413429-25ML
SIAL413429-25MLEA
187
EUR
SIAL413429-25ML
Dioctylphenylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Dioctylphenylphosphonat
Formel:
C₂₂H₃₉O₃P Molecular Weight: 382,53 g/mol |
MDL:
MFCD00009561 CAS-Nummer: 1754-47-8 EINECS: 217-142-6 |