1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Iodoethynyl)trimethylsilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
414670-1G
SIAL414670-1GEA
46
EUR
SIAL414670-1G
1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen
Formel:
C₅H₉ISi Molecular Weight: 224,12 g/mol |
MDL:
MFCD00274201 CAS-Nummer: 18163-47-8 |