Hexylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Isocyanic acid hexyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

414883-25ML 414883-5ML
SIAL414883-25MLEA 373 EUR
SIAL414883-25ML SIAL414883-5ML
Hexylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Hexylisocyanat
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127.19 g/mol
Siedepunkt: 44
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037047
CAS-Nummer: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN: 3080
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR