Strontiumperoxid ≥98%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

415200-100G
SIAL415200-100GEA 69.6 EUR
SIAL415200-100G
Strontiumperoxid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Strontium peroxide
Formel: O₂Sr
Molecular Weight: 119,62 g/mol
Schmelzpunkt: 215 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (60 °C)
MDL: MFCD00084686
CAS-Nummer: 1314-18-7
EINECS: 215-224-6
UN: 1509
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09010

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR