5-Iod-1,3-dimethyluracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415294-1G
SIAL415294-1GEA
0
EUR
SIAL415294-1G
5-Iod-1,3-dimethyluracil, Sigma-Aldrich®
5-Iod-1,3-dimethyluracil
Formel:
C₆H₇IN₂O₂ Molecular Weight: 266,04 g/mol |
MDL:
MFCD00192228 CAS-Nummer: 40738-83-8 |