Bis(pentamethylcyclopentadienyl)mangan(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Decamethylmanganocene, Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415405-1G
SIAL415405-1GEA
141
EUR
SIAL415405-1G
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)mangan(II), Sigma-Aldrich®
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)mangan(II)
Formel:
C₂₀H₃₀Mn Molecular Weight: 325,39 g/mol |
MDL:
MFCD00058844 CAS-Nummer: 67506-86-9 |