1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Dichlorotetramethyldisilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415456-5ML
SIAL415456-5MLEA
98.6
EUR
SIAL415456-5ML
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Formel:
C₄H₁₂Cl₂Si₂ |
MDL:
MFCD00078528 CAS-Nummer: 4342-61-4 EINECS: 224-400-1 |