8-Chlor-1-octanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 8-Chloro-1-n-octanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

415693-25ML
SIAL415693-25MLEA 93.3 EUR
SIAL415693-25ML
8-Chlor-1-octanol, Sigma-Aldrich®
8-Chlor-1-octanol
Formel: C₈H₁₇ClO
Molecular Weight: 164,68 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,976 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00040005
CAS-Nummer: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR