(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
415715-1G
SIAL415715-1GEA
46.3
EUR
SIAL415715-1G
(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid
Formel:
C₇H₁₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 199,1213 g/mol |
MDL:
MFCD00191752 CAS-Nummer: 123536-14-1 |