Dimethylselenid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

41572-1ML
SIAL41572-1MLEA 216 EUR
SIAL41572-1ML
Dimethylselenid, Sigma-Aldrich®
Dimethyl selenide
Formel: C₂H₆Se
Molecular Weight: 109,03 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014848
CAS-Nummer: 593-79-3
EINECS: 209-807-4
UN: 3282
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR