2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415766-5G
SIAL415766-5GEA
40
EUR
SIAL415766-5G
2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,17 g/mol |
MDL:
MFCD00192216 CAS-Nummer: 66108-30-3 |