5'-Chlor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Chlor-3-ethanoyl-4-hydroxy-5-nitrobenzene, 1-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415774-25G
SIAL415774-25GEA
38.9
EUR
SIAL415774-25G
5'-Chlor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Chlor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molecular Weight: 215,59 g/mol |
MDL:
MFCD00191921 CAS-Nummer: 84942-40-5 |