2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415979-5G
SIAL415979-5GEA
179
EUR
SIAL415979-5G
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ |
MDL:
MFCD00058593 CAS-Nummer: 33821-94-2 |