3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Dichloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

416576-5G
SIAL416576-5GEA 168 EUR
SIAL416576-5G
3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₄
Molecular Weight: 232,99 g/mol
Siedepunkt: 166…168 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00068183
CAS-Nummer: 77227-81-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR