1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
416789-5G
SIAL416789-5GEA
126
EUR
SIAL416789-5G
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Formel:
C₉H₇F₃O Molecular Weight: 188,15 g/mol |
MDL:
MFCD00068171 CAS-Nummer: 350-92-5 |