Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethansäure-D4

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

416886-25G
SIAL416886-25GEA 566 EUR
SIAL416886-25G
Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®
Essigsäure-[D4]
Formel: D₃CCOOD
Molecular Weight: 64,02 g/mol
Siedepunkt: 115,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051051
CAS-Nummer: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN: 2789
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR