N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N,N-Dimethyl-4-methylanilin, 4-(Dimethylamino)toluol, 4,N,N-Trimethylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

41700-1L
SIAL41700-1LEA 250 EUR
SIAL41700-1L
N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 211
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008316
CAS-Nummer: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 1708
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR