Triethyl-2-phosphonobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)butanoate
417467-5ML
SIAL417467-5MLEA
60.6
EUR
SIAL417467-5ML
Triethyl-2-phosphonobutyrat, Sigma-Aldrich®
Triethyl-2-phosphonobutyrat
Formel:
C₁₀H₂₁O₅P Molecular Weight: 252,25 g/mol |
MDL:
MFCD00041347 CAS-Nummer: 17145-91-4 |