4-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(4-fluorphenyl)boran, 4-Fluorbenzolboronsäure, (4-Fluorphenyl)metaborsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

417556-1G 417556-25G 417556-5G
SIAL417556-1GEA 31 EUR
SIAL417556-1G SIAL417556-25G SIAL417556-5G
4-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Schmelzpunkt: 263…265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039136
CAS-Nummer: 1765-93-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR