Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II), Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc, Zn(TMHD)2
417734-1G
SIAL417734-1GEA
87
EUR
SIAL417734-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II), Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II)
Formel:
C₂₂H₃₈O₄Zn Molecular Weight: 431,92 g/mol |
MDL:
MFCD00192578 CAS-Nummer: 14363-14-5 |