tert-Butylhydroperoxid 5-6 mol/l in n-Nonan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TBHP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
418064-50ML
SIAL418064-50MLEA 171 EUR
SIAL418064-50ML
tert-Butylhydroperoxid 5-6 mol/l in n-Nonan, Sigma-Aldrich®
tert-Butylhydroperoxid
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002130
CAS-Nummer: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2