6-Methoxyflavon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on, 6-Methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 6-Methoxy-2-phenyl-4-benzopyron, 6-Methoxy-2-phenylchromon, 6-Methoxy-2-phenylchromen-4-on, 6-Methoxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
419737-1G
SIAL419737-1GEA
104
EUR
SIAL419737-1G
6-Methoxyflavon, Sigma-Aldrich®
6-Methoxyflavon
Formel:
C₁₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 252,27 g/mol |
MDL:
MFCD00017322 CAS-Nummer: 26964-24-9 EINECS: 248-144-5 |