tert-Butylpropiolat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Acetylencarbonsäure-tert-butylester, Propinsäure-tert-butylester, tert-Butylacetylencarboxylat, Propiolsäure-tert-butylester, 2-Propinsäure-tert-butylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

419885-1G
SIAL419885-1GEA 70.4 EUR
SIAL419885-1G
tert-Butylpropiolat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylpropiolat
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
MDL: MFCD00060100
CAS-Nummer: 13831-03-3
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR