4'-Formylbenzo-15-krone-5 (4'-Formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4'-Formylbenzo-15-crown 5-Ether, 2,3-(4-Formylbenzo)-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-ene, 2,5,8,11,14-Pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triene-17-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
419974-250MG
SIAL419974-250MGEA 417 EUR
SIAL419974-250MG
4'-Formylbenzo-15-krone-5 (4'-Formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
4'-Formylbenzo-15-krone-5 (4'-Formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel: C₁₅H₂₀O₆
Molecular Weight: 296.32 g/mol
MDL: MFCD00192180
CAS-Nummer: 60835-73-6