N-Cbz-L-phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Z-Phenylalaninol, (S)-2-(Cbz-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylalaninol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
421723-5G
SIAL421723-5GEA
32.3
EUR
SIAL421723-5G
N-Cbz-L-phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
N-Cbz-L-phenylalaninol
Formel:
C₁₇H₁₉NO₃ Molecular Weight: 285,3 g/mol |
MDL:
MFCD00191138 CAS-Nummer: 6372-14-1 |