1,6-Diaminohexan ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,6-Hexandiamin, Hexamethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
422002-2.5L
SIAL422002-2.5LEA
127
EUR
SIAL422002-2.5L
1,6-Diaminohexan ≥70%, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexan
Formel:
C₆H₁₆N₂ Molecular Weight: 116,21 g/mol |
MDL:
MFCD00008243 CAS-Nummer: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 |