2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
422169-25G
SIAL422169-25GEA
121
EUR
SIAL422169-25G
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
Formel:
C₆HCl₂FN₂ Molecular Weight: 190,99 g/mol |
MDL:
MFCD01863289 CAS-Nummer: 82671-02-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |