Ethylvinylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


Stabilisierung: Stabilisiert mit Kaliumhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

422177-1L 422177-250ML
SIAL422177-1LEA 111 EUR
SIAL422177-1L SIAL422177-250ML
Ethylvinylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Ethylvinylether
Formel: C₄H₈O
MDL: MFCD00009248
CAS-Nummer: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR