(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
422614-10G
SIAL422614-10GEA
102
EUR
SIAL422614-10G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Formel:
C₅H₇NO₃ Molecular Weight: 129,12 g/mol |
MDL:
MFCD00066212 CAS-Nummer: 4042-36-8 EINECS: 223-735-0 |