2',4'-Dimethylacetanilid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ethansäure(2,4-dimethylphenyl)amid, N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

422894-25G
SIAL422894-25GEA 82 EUR
SIAL422894-25G
2',4'-Dimethylacetanilid, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dimethylacetanilid
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142 °C
MDL: MFCD00026125
CAS-Nummer: 2050-43-3
EINECS: 218-088-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR