4-Nitro-o-anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
422916-5G
SIAL422916-5GEA
53.2
EUR
SIAL422916-5G
4-Nitro-o-anissäure, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-anissäure
Formel:
C₈H₇NO₅ Molecular Weight: 197,15 g/mol |
MDL:
MFCD00216573 CAS-Nummer: 2597-56-0 EINECS: 219-998-6 |