(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~120,000, 100,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
423173-100G
SIAL423173-100GEA
141
EUR
SIAL423173-100G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~120,000, 100,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Formel:
C₃H₈O₂·xCH₄O |
MDL:
MFCD00131360 CAS-Nummer: 9004-65-3 |