2,5-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

423262-10G
SIAL423262-10GEA 90.8 EUR
SIAL423262-10G
2,5-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041901
CAS-Nummer: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR