α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

423564-5G
SIAL423564-5GEA 129 EUR
SIAL423564-5G
α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure, Sigma-Aldrich®
α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure
Formel: C₈H₆BrNO₄
Schmelzpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00216575
CAS-Nummer: 55715-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR