3,5-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dimethoxy-5-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
423742-1G
SIAL423742-1GEA
44.4
EUR
SIAL423742-1G
3,5-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxytoluol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol |
MDL:
MFCD00015435 CAS-Nummer: 4179-19-5 EINECS: 224-048-9 |