1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
424471-5G
SIAL424471-5GEA
271
EUR
SIAL424471-5G
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadien, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadien
Formel:
C₉H₁₄ |
MDL:
MFCD00145385 CAS-Nummer: 4249-10-9 UN: 3295 ADR: 3,III |