(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
424587-5G
SIAL424587-5GEA
49.1
EUR
SIAL424587-5G
(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel:
C₂₅H₂₁Cl₂P Molecular Weight: 423,32 g/mol |
MDL:
MFCD00041533 CAS-Nummer: 1530-39-8 EINECS: 216-228-0 |