Biphenyl-4-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-4-phenylbenzol, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Phenylphenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

424625-1G
SIAL424625-1GEA 54.7 EUR
SIAL424625-1G
Biphenyl-4-ol, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-4-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 321
Schmelzpunkt: 162
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002347
CAS-Nummer: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
Merck Index: 12,07459

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR