trans-4-Methyl-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-1-Methyl-4-(2-nitrovinyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
424757-5G
SIAL424757-5GEA
93.3
EUR
SIAL424757-5G
trans-4-Methyl-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-4-Methyl-β-nitrostyrol
Formel:
C₉H₉NO₂ |
MDL:
MFCD00024828 CAS-Nummer: 7559-36-6 |