4-Brom-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

425230-10G
SIAL425230-10GEA 37.8 EUR
SIAL425230-10G
4-Brom-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 75…82 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
MDL: MFCD00041243
CAS-Nummer: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR