10-Methylphenothiazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
425346-5G
SIAL425346-5GEA 75 EUR
SIAL425346-5G
10-Methylphenothiazin, Sigma-Aldrich®
10-Methylphenothiazin
Formel: C₁₃H₁₁NS
Molecular Weight: 213,3 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…100 °C
MDL: MFCD00041836
CAS-Nummer: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8