Holmium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
425699-1G
SIAL425699-1GEA 48.6 EUR
SIAL425699-1G
Holmium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Holmium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉HoO₉S₃
CAS-Nummer: 139177-63-2