Thulium(III)trifluormethansulfonat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
425737-1G
SIAL425737-1GEA
125
EUR
SIAL425737-1G
Thulium(III)trifluormethansulfonat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Thulium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Tm Molecular Weight: 616,14 g/mol |
MDL:
MFCD00209617 CAS-Nummer: 141478-68-4 |