Methyl-2,5-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Dihydroxybenzoesäuremethylester, Gentisinsäuremethylester
426091-25G
SIAL426091-25GEA
429
EUR
SIAL426091-25G
Methyl-2,5-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,5-dihydroxybenzoat
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168,15 g/mol |
MDL:
MFCD00016464 CAS-Nummer: 2150-46-1 EINECS: 218-427-8 |