2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥99%, durch Sublimation gereinigt, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

426369-1G 426369-5G
SIAL426369-1GEA 32.3 EUR
SIAL426369-1G SIAL426369-5G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥99%, durch Sublimation gereinigt, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Formel: C₉H₁₈NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR