N-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Ethyl-N-phenylamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

426385-100ML
SIAL426385-100MLEA 26.4 EUR
SIAL426385-100ML
N-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®
N-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 204,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009025
CAS-Nummer: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
UN: 2272
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03800

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR