Tetraisopropylmethylenbisphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetraisopropyl methylenebis(phosphonate), Tetraisopropyl methylenediphosphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
426431-25ML
SIAL426431-25MLEA
148
EUR
SIAL426431-25ML
Tetraisopropylmethylenbisphosphonat, Sigma-Aldrich®
Tetraisopropylmethylenbisphosphonat
Formel:
C₁₃H₃₀O₆P₂ Molecular Weight: 344.33 g/mol |
MDL:
MFCD00015021 CAS-Nummer: 1660-95-3 EINECS: 216-765-0 UN: 3278 ADR: 6.1 III |