(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(m-tolyl)propanoic acid
42722-500MG-F
SIAL42722-500MG-FEA
354
EUR
SIAL42722-500MG-F
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279,3315 g/mol |
MDL:
MFCD03427934 CAS-Nummer: 464930-76-5 |