Calciumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Chlorcalcium

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

429759-10G
SIAL429759-10GEA 524 EUR
SIAL429759-10G
Calciumchlorid, Sigma-Aldrich®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR